Print…
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40235-1G OR40235-5G
APOSOR40235-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40235-1G APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739036
Número CAS: 374068-01-6