Print…
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 159 EUR
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044699
Número CAS: 1029720-65-7