Print…
3-Bromoisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromoisoquinoline
3-Bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₆BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234479
Número CAS: 34784-02-6