Print…
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 EUR
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08703290
Número CAS: 552331-06-3