Print…
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 82.8 EUR
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₅
Ponto de Fusão: 119…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953681
Número CAS: 1212176-33-4