Print…
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40207-1G OR40207-250MG OR40207-5G
APOSOR40207-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40207-1G APOSOR40207-250MG APOSOR40207-5G
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C5H5NO2S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06738813
Número CAS: 120237-76-5