Print…
4-Bromophthalic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 0 EUR
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
4-Bromophthalic acid 98%
4-Bromophthalic acid
Fórmula: C₈H₅BrO₄
Ponto de Fusão: 162…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043538
Número CAS: 6968-28-1