Print…
Piperidin-3-one hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40196-5G OR40196-1G OR40196-250MG
APOSOR40196-5GEA 112 EUR
APOSOR40196-5G APOSOR40196-1G APOSOR40196-250MG
Piperidin-3-one hydrochloride
Piperidin-3-one hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06796739
Número CAS: 61644-00-6