Print…
Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 30.6 EUR
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₁N₃O₂
Ponto de Fusão: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00101268
Número CAS: 21230-43-3