Print…
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
OR40191-25G OR40191-5G
APOSOR40191-25GEA 62.5 EUR
APOSOR40191-25G APOSOR40191-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Fórmula: C₅H₄Br₂N₂
Ponto de Fusão: 147…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128862
Número CAS: 39856-57-0