Print…
5-Bromobenzotriazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1H-1,2,3-benzotriazole, 5-Bromo-1H-benzotriazole
OR40184-1G OR40184-5G
APOSOR40184-1GEA 122 EUR
APOSOR40184-1G APOSOR40184-5G
5-Bromobenzotriazole 95%
5-Bromobenzotriazole
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Peso Molecular: 198.02 g/mol
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464510
Número CAS: 32046-62-1