Print…
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40151-500MG OR40151-1G OR40151-5G
APOSOR40151-500MGEA 39.3 EUR
APOSOR40151-500MG APOSOR40151-1G APOSOR40151-5G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fórmula: C₈H₉BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028644
Número CAS: 1245816-09-4