Print…
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40128-1G OR40128-100MG OR40128-250MG
APOSOR40128-1GEA 314 EUR
APOSOR40128-1G APOSOR40128-100MG APOSOR40128-250MG
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028624
Número CAS: 1159511-80-4