Print…
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40121-100MG OR40121-1G
APOSOR40121-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR40121-100MG APOSOR40121-1G
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Peso Molecular: 211.0600 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781476
Número CAS: 885520-98-9