Print…
4-Iodophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR401069-1G OR401069-5G
APOSOR401069-1GEA 0 EUR
APOSOR401069-1G APOSOR401069-5G
4-Iodophenyl isocyanate
4-Iodophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄INO
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013875
Número CAS: 15845-62-2