Print…
3-Iodophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR401068-1G OR401068-25G OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA 0 EUR
APOSOR401068-1G APOSOR401068-25G APOSOR401068-5G
3-Iodophenyl isocyanate
3-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄INO
Ponto de ebulição: 55 °C/0,23mmHg
Densidade: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037088
Número CAS: 23138-56-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III