Print…
2-Iodophenyl isocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 58 EUR
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
2-Iodophenyl isocyanate
2-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄INO
Peso Molecular: 245.02 g/mol
Ponto de ebulição: 245 °C
Densidade: 1.891 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00673044
Número CAS: 128255-31-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III