Print…
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR401003-1G OR401003-25G
APOSOR401003-1GEA 125 EUR
APOSOR401003-1G APOSOR401003-25G
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08236804
Número CAS: 58755-57-0