Print…
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40095-1G OR40095-250MG
APOSOR40095-1GEA 336 EUR
APOSOR40095-1G APOSOR40095-250MG
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₀BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11706993
Número CAS: 1120214-96-1