Print…
6-Bromobenzo[b]thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Bromobenzothiophene
OR400926-1G OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400926-1G APOSOR400926-5G
6-Bromobenzo[b]thiophene
6-Bromobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₅BrS
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11226847
Número CAS: 17347-32-9