Print…
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40092-1G OR40092-250MG
APOSOR40092-1GEA 0 EUR
APOSOR40092-1G APOSOR40092-250MG
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
5-Bromo-2-methylthiazole
Fórmula: C₄H₄BrNS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09879074
Número CAS: 57268-16-3