Print…
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR40088-1G OR40088-500MG
APOSOR40088-1GEA 0 EUR
APOSOR40088-1G APOSOR40088-500MG
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₁BrN₄O₂
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176633
Número CAS: 1203499-08-4