Print…
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400773-1G OR400773-5G OR400773-10G
APOSOR400773-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400773-1G APOSOR400773-5G APOSOR400773-10G
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800817
Número CAS: 1000577-94-5