Print…
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400771-1G OR400771-5G
APOSOR400771-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400771-1G APOSOR400771-5G
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025663
Número CAS: 1252046-13-1