Print…
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR400749-1G OR400749-5G
APOSOR400749-1GEA 0 EUR
APOSOR400749-1G APOSOR400749-5G
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619725
Número CAS: 1245648-93-4