Print…
4-Pentylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4007-5G OR4007-25G
APOSOR4007-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₇BO₂
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00995151
Número CAS: 121219-12-3