Print…
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400685-1G OR400685-250MG OR400685-5G
APOSOR400685-1GEA 0 EUR
APOSOR400685-1G APOSOR400685-250MG APOSOR400685-5G
3-Methoxy-o-phenylenediamine
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Fórmula: C₇H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 39…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276903
Número CAS: 37466-89-0