Print…
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 143 EUR
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 82…83 °C/14mmHg
Densidade: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063239
Número CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8