Print…
4-Bromobenzene-1,2-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromocatechol, 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene
OR400662-1G OR400662-5G OR400662-10G
APOSOR400662-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400662-1G APOSOR400662-5G APOSOR400662-10G
4-Bromobenzene-1,2-diol
4-Bromobenzene-1,2-diol
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Ponto de Fusão: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00869769
Número CAS: 17345-77-6