Print…
3-Chlorosalicylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400661-1G OR400661-25G OR400661-5G
APOSOR400661-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400661-1G APOSOR400661-25G APOSOR400661-5G
3-Chlorosalicylic acid 97%
3-Chlorosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₃
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010390
Número CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5