Print…
8-Aminocaprylic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
OR40066-10G OR40066-5G
APOSOR40066-10GEA 186 EUR
APOSOR40066-10G APOSOR40066-5G
8-Aminocaprylic acid 97+%
8-Aminocaprylic acid
Fórmula: C₈H₁₇NO₂
Ponto de Fusão: 194…196 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008245
Número CAS: 1002-57-9