Print…
Ethyl-4-chloronicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40065-1G OR40065-250MG OR40065-5G
APOSOR40065-1GEA 0 EUR
APOSOR40065-1G APOSOR40065-250MG APOSOR40065-5G
Ethyl-4-chloronicotinate
Ethyl-4-chloronicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 85 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664028
Número CAS: 37831-62-2