Print…
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400649-1G OR400649-25G OR400649-5G
APOSOR400649-1GEA 24.8 EUR
APOSOR400649-1G APOSOR400649-25G APOSOR400649-5G
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09999455
Número CAS: 13073-27-3