Print…
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 112 EUR
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973904
Número CAS: 535934-25-9