Print…
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40063-1G OR40063-5G OR40063-25G
APOSOR40063-1GEA 33.5 EUR
APOSOR40063-1G APOSOR40063-5G APOSOR40063-25G
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690068
Número CAS: 85743-02-8