Print…
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
OR400618-1G OR400618-25G OR400618-5G
APOSOR400618-1GEA 66.7 EUR
APOSOR400618-1G APOSOR400618-25G APOSOR400618-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅Br₂NO₂
Peso Molecular: 294.93 g/mol
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779494
Número CAS: 82420-34-6
UN: 3261
ADR: 8 III