Print…
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400615-25G OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA 68.3 EUR
APOSOR400615-25G APOSOR400615-100G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463687
Número CAS: 5551-12-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III