Print…
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR400610-1G OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA 108 EUR
APOSOR400610-1G APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₅BrN₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846606
Número CAS: 882521-63-3