Print…
2-Phenylethylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4006-1G OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4006-1G APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631226
Número CAS: 34420-17-2