Print…
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400591-1G OR400591-5G OR400591-250MG
APOSOR400591-1GEA 0 EUR
APOSOR400591-1G APOSOR400591-5G APOSOR400591-250MG
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203960
Número CAS: 35387-92-9