Print…
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400585-1G OR400585-5G OR400585-10G
APOSOR400585-1GEA 46.4 EUR
APOSOR400585-1G APOSOR400585-5G APOSOR400585-10G
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 198.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060356
Número CAS: 61040-78-6