Print…
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde
OR400567-250MG OR400567-1G
APOSOR400567-250MGEA 114 EUR
APOSOR400567-250MG APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05148649
Número CAS: 619-22-7