Print…
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 37.7 EUR
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527595
Número CAS: 90407-21-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III