Print…
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079716
Número CAS: 25252-00-0