Print…
2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyrazin-2-ylmethanamine
OR40048-1G OR40048-5G OR40048-10G
APOSOR40048-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40048-1G APOSOR40048-5G APOSOR40048-10G
2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Fórmula: C₅H₇N₃
Peso Molecular: 109.1292 g/mol
Ponto de ebulição: 87…88 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00673149
Número CAS: 20010-99-5