Print…
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Peso Molecular: 186.4000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039878
Número CAS: 385370-80-9