Print…
3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Benzyloxybenzaldehyde
OR400472-25G OR400472-5G
APOSOR400472-25GEA 60.9 EUR
APOSOR400472-25G APOSOR400472-5G
3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 55…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003367
Número CAS: 1700-37-4