Print…
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Peso Molecular: 186.4006 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08277278
Número CAS: 179898-50-1