Print…
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40045-100G OR40045-250G OR40045-25G
APOSOR40045-100GEA 55.1 EUR
APOSOR40045-100G APOSOR40045-250G APOSOR40045-25G
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Fórmula: C₉H₈N₂O₇
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009767
Número CAS: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3