Print…
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40042-1G OR40042-5G OR40042-25G
APOSOR40042-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40042-1G APOSOR40042-5G APOSOR40042-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Fórmula: C₉H₉NO₆
Peso Molecular: 227.18 g/mol
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203667
Número CAS: 42590-00-1